Ethyl-8-brom-5-methylimidazo[1,2-a]pyridin-2-carboxylat 98%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR11400-1G
APOSOR11400-1GEA 163 EUR InStock
APOSOR11400-1G
Ethyl-8-brom-5-methylimidazo[1,2-a]pyridin-2-carboxylat 98%
Ethyl-8-brom-5-methylimidazo[1,2-a]pyridin-2-carboxylat
Formel: C₁₁H₁₁BrN₂O₂
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09475853
CAS-Nummer: 135995-45-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge