2-Brom-4'-(1-pyrrolidinyl)acetophenon 97%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
OR11500-1G OR11500-5G OR11500-25G
APOSOR11500-1GEA 79.9 EUR InStock
APOSOR11500-1G APOSOR11500-5G APOSOR11500-25G
2-Brom-4'-(1-pyrrolidinyl)acetophenon 97%
2-Brom-4'-(1-pyrrolidinyl)acetophenon
Formel: C₁₂H₁₄BrNO
MW: 268.16 g/mol
Melting Pt: 120…122 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01075690
CAS-Nummer: 216144-18-2
UN: 3261
ADR: 8 III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge