2-Chloro-6-(1H-pyrazol-1-yl)pyrazine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR11510-5G
APOSOR11510-5GEA 49.3 EUR InStock
APOSOR11510-5G
2-Chloro-6-(1H-pyrazol-1-yl)pyrazine 95%
2-Chloro-6-(1H-pyrazol-1-yl)pyrazine
Formel: C₇H₅ClN₄
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD09800958
CAS-Nummer: 642459-09-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge