5-Brom-4-pentylpyrimidin
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR11586-250MG
APOSOR11586-250MGEA 29 EUR InStock
APOSOR11586-250MG
5-Brom-4-pentylpyrimidin
5-Bromo-4-pentylpyrimidine
Formel: C₉H₁₃BrN₂
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09800934
CAS-Nummer: 951884-34-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge