6-Chloro-N-cyclohexyl-4-pyrimidinamine 98%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR11612-250MG
APOSOR11612-250MGEA 21.9 EUR InStock
APOSOR11612-250MG
6-Chloro-N-cyclohexyl-4-pyrimidinamine 98%
6-Chloro-N-cyclohexyl-4-pyrimidinamine
Formel: C₁₀H₁₄ClN₃
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD03669655
CAS-Nummer: 61667-11-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge