5-(Ethoxycarbonyl)-2-methoxybenzeneboronic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR11693-1G OR11693-250MG OR11693-5G
APOSOR11693-1GEA 177 EUR InStock
APOSOR11693-1G APOSOR11693-250MG APOSOR11693-5G
5-(Ethoxycarbonyl)-2-methoxybenzeneboronic acid 95%
5-(Ethoxycarbonyl)-2-methoxybenzeneboronic acid
Formel: C₁₀H₁₃BO₅
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09800892
CAS-Nummer: 957062-53-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge