5-Methyl-2-(2-nitrophenyl)oxazol
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR11929-1G OR11929-100MG OR11929-500MG
APOSOR11929-1GEA 418 EUR InStock
APOSOR11929-1G APOSOR11929-100MG APOSOR11929-500MG
5-Methyl-2-(2-nitrophenyl)oxazol
5-Methyl-2-(2-nitrophenyl)oxazole
Formel: C₁₀H₈N₂O₃
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09801026
CAS-Nummer: 52829-70-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge