N-(tert-Butyl)-6-chloro-4-pyrimidinamine
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR11966-250MG
APOSOR11966-250MGEA 29 EUR InStock
APOSOR11966-250MG
N-(tert-Butyl)-6-chloro-4-pyrimidinamine
N-(tert-Butyl)-6-chloro-4-pyrimidinamine
Formel: C₈H₁₂ClN₃
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09756959
CAS-Nummer: 945896-38-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge