Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

4-Chlorbenzaldehyd 98%

Lieferant: Apollo Scientific

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

OR12011-1KG OR12011-250G OR12011-100G
APOSOR12011-1KGEA 132 EUR InStock
APOSOR12011-1KG APOSOR12011-250G APOSOR12011-100G
4-Chlorbenzaldehyd 98%
4-Chlorbenzaldehyd


Formel: C₇H₅ClO
Siedepunkt: 213…214 °C
Melting Pt: 45…50 °C
Dichte: 1,196 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: 87 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003379
CAS-Nummer: 104-88-1
EINECS: 203-247-4
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge