(5-Bromo-2-chloro-3-pyridinyl)methanol
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR12037-500MG
APOSOR12037-500MGEA 134 EUR InStock
APOSOR12037-500MG
(5-Bromo-2-chloro-3-pyridinyl)methanol
(5-Bromo-2-chloro-3-pyridinyl)methanol
Formel: C₆H₅BrClNO
Melting Pt: 76…78 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08688594
CAS-Nummer: 742100-75-0
Order Now
PRODUKT
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge