Ethyl-2-(1-benzyl-4-piperidinylidene)acetate
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR12094-1G
APOSOR12094-1GEA 102 EUR InStock
APOSOR12094-1G
Ethyl-2-(1-benzyl-4-piperidinylidene)acetate
Ethyl-2-(1-benzyl-4-piperidinylidene)acetate
Formel: C₁₆H₂₁NO₂
Siedepunkt: 120…123 °C/3mmHg
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08437068
CAS-Nummer: 40110-55-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge