Ethyl-5-brom-1H-indol-2-carboxylat 
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR12095-1G
APOSOR12095-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR12095-1G
Ethyl-5-brom-1H-indol-2-carboxylat 
Ethyl-5-bromo-1H-indole-2-carboxylate
Formel: C₁₁H₁₀BrNO₂
Melting Pt: 163…167 °C
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00022701
CAS-Nummer: 16732-70-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge