Methyl-5,6-dihydro-4H-cyclopenta[b]thiophene-2-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR12133-1G
APOSOR12133-1GEA 24.8 EUR InStock
APOSOR12133-1G
Methyl-5,6-dihydro-4H-cyclopenta[b]thiophene-2-carboxylate
Methyl-5,6-dihydro-4H-cyclopenta[b]thiophene-2-carboxylate
Formel: C₉H₁₀O₂S
Melting Pt: 60…62 °C
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD01927210
CAS-Nummer: 353269-02-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge