8-Methyl-2,3,4,5-tetrahydro-1H-pyrido[4,3-b]indole hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR12151-1G
APOSOR12151-1GEA 40.6 EUR InStock
APOSOR12151-1G
8-Methyl-2,3,4,5-tetrahydro-1H-pyrido[4,3-b]indole hydrochloride
8-Methyl-2,3,4,5-tetrahydro-1H-pyrido[4,3-b]indole hydrochloride
Formel: C₁₂H₁₅ClN₂
Melting Pt: 270…271 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD07781100
CAS-Nummer: 57933-28-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge