5-Bromo-1,2-dimethyl-1H-imidazole 96%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
OR1220-5G
APOSOR1220-5GEA 119 EUR InStock
APOSOR1220-5G
5-Bromo-1,2-dimethyl-1H-imidazole 96%
5-Bromo-1,2-dimethyl-1H-imidazole
Formel: C₅H₇BrN₂
Melting Pt: 91…94 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06659905
CAS-Nummer: 24134-09-6
UN: 3261
ADR: 8,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge