3,4-Dihydro-4-methyl-2H-pyrido[3,2-b][1,4]oxazine-7-carboxylic acid 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR12220-250MG
APOSOR12220-250MGEA 202 EUR InStock
APOSOR12220-250MG
3,4-Dihydro-4-methyl-2H-pyrido[3,2-b][1,4]oxazine-7-carboxylic acid 95+%
3,4-Dihydro-4-methyl-2H-pyrido[3,2-b][1,4]oxazine-7-carboxylic acid
Formel: C₉H₁₀N₂O₃
Melting Pt: 231,5…280 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09065017
CAS-Nummer: 915707-58-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge