(2-Chlor-4-pyridinyl)methanol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR12246-5G
APOSOR12246-5GEA 46.4 EUR InStock
APOSOR12246-5G
(2-Chlor-4-pyridinyl)methanol 97%
(2-Chlor-4-pyridinyl)methanol
Formel: C₆H₆ClNO
Melting Pt: 59…64 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06858767
CAS-Nummer: 100704-10-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge