2-Chloro-4-(fur-2-yl)pyrimidine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR12277-250MG
APOSOR12277-250MGEA 58 EUR InStock
APOSOR12277-250MG
2-Chloro-4-(fur-2-yl)pyrimidine 97%
2-Chloro-4-(fur-2-yl)pyrimidine
Formel: C₈H₅ClN₂O
Melting Pt: 81,5…82.5 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09065030
CAS-Nummer: 124959-28-0
Order Now
PRODUKT
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge