[2-(Thiomorpholin-4-yl)pyridin-4-yl]methanol
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR12361-1G
APOSOR12361-1GEA 198 EUR InStock
APOSOR12361-1G
[2-(Thiomorpholin-4-yl)pyridin-4-yl]methanol
[2-(Thiomorpholin-4-yl)pyridin-4-yl]methanol
Formel: C₁₀H₁₄N₂OS
Melting Pt: 102…104 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09702362
CAS-Nummer: 898289-25-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge