[6-(Pyrrolidin-1-yl)pyridin-2-yl]methanol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR12404-250MG
APOSOR12404-250MGEA 55.1 EUR InStock
APOSOR12404-250MG
[6-(Pyrrolidin-1-yl)pyridin-2-yl]methanol 97%
[6-(Pyrrolidin-1-yl)pyridin-2-yl]methanol
Formel: C₁₀H₁₄N₂O
Melting Pt: 44…46,5 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09702357
CAS-Nummer: 868755-48-0
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Order Now
PRODUKT
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge