3-(3-Methyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl)benzoyl chloride 97%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
OR12422-250MG
APOSOR12422-250MGEA 154 EUR InStock
APOSOR12422-250MG
3-(3-Methyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl)benzoyl chloride 97%
3-(3-Methyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl)benzoyl chloride
Formel: C₁₀H₇ClN₂O₂
Melting Pt: 82…85 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09817467
CAS-Nummer: 915707-46-9
UN: 3261
ADR: 8,II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge