Methyl 4-hydroxyquinazoline-7-carboxylate 97%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR12426-1G
APOSOR12426-1GEA 72.5 EUR InStock
APOSOR12426-1G
Methyl 4-hydroxyquinazoline-7-carboxylate 97%
Methyl 4-hydroxyquinazoline-7-carboxylate
Formel: C₁₀H₈N₂O₃
Melting Pt: 252…254 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00681283
CAS-Nummer: 313535-84-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge