Benzyl-N-[2-methyl-1-(phenylsulphonyl)propyl]carbamate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR12480-1G
APOSOR12480-1GEA 180 EUR InStock
APOSOR12480-1G
Benzyl-N-[2-methyl-1-(phenylsulphonyl)propyl]carbamate 95%
Benzyl-N-[2-methyl-1-(phenylsulphonyl)propyl]carbamate
Formel: C₁₈H₂₁NO₄S
MW: 347.44 g/mol
Melting Pt: 100…101 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03012203
CAS-Nummer: 439095-25-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge