2-(4-Methoxyphenyl)pyrrolidine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR12504-1G
APOSOR12504-1GEA 128 EUR InStock
APOSOR12504-1G
2-(4-Methoxyphenyl)pyrrolidine 95%
2-(4-Methoxyphenyl)pyrrolidine
Formel: C₁₁H₁₅NO
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01631836
CAS-Nummer: 74190-66-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge