L-Azetidin-2-Carboxylsäure
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR1250T-1G
APOSOR1250T-1GEA 75.4 EUR InStock
APOSOR1250T-1G
L-Azetidin-2-Carboxylsäure
L-Azetidine-2-carboxylic acid
Formel: C₄H₇NO₂
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00005166
CAS-Nummer: 2133-34-8
EINECS: 218-362-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge