3-(4-Pyridyl)benzaldehyd 97%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR12579-1G
APOSOR12579-1GEA 0 EUR InStock
APOSOR12579-1G
3-(4-Pyridyl)benzaldehyd 97%
3-(4-Pyridyl)benzaldehyd
Formel: C₁₂H₉NO
MW: 183.2060 g/mol
Melting Pt: 47…49 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD02684105
CAS-Nummer: 208190-04-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge