1-(3-Phenyl-5-isoxazolyl)-1-ethanone
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR1267-500MG
APOSOR1267-500MGEA 34.8 EUR InStock
APOSOR1267-500MG
1-(3-Phenyl-5-isoxazolyl)-1-ethanone
1-(3-Phenyl-5-isoxazolyl)-1-ethanone
Formel: C₁₁H₉NO₂
MW: 187.2 g/mol
Melting Pt: 103…108 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00100033
CAS-Nummer: 2048-69-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge