1-Benzyl 2-methyl (2S,4S)-4-aminopyrrolidine-1,2-dicarboxylate hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR12769-100MG
APOSOR12769-100MGEA 62.5 EUR InStock
APOSOR12769-100MG
1-Benzyl 2-methyl (2S,4S)-4-aminopyrrolidine-1,2-dicarboxylate hydrochloride
1-Benzyl 2-methyl (2S,4S)-4-aminopyrrolidine-1,2-dicarboxylate hydrochloride
Formel: C₁₄H₁₈N₂O₄·ClH
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06804628
CAS-Nummer: 1212395-57-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge