2-Methyl-1,3-benzothiazol-6-amine 98%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR12777-1G
APOSOR12777-1GEA 65.4 EUR InStock
APOSOR12777-1G
2-Methyl-1,3-benzothiazol-6-amine 98%
2-Methyl-1,3-benzothiazol-6-amine
Formel: C₈H₈N₂S
Melting Pt: 121…124 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00160076
CAS-Nummer: 2941-62-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge