N-Methylhydroxylammoniumchlorid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR12783-25G OR12783-1G OR12783-5G
APOSOR12783-25GEA 85.7 EUR InStock
APOSOR12783-25G APOSOR12783-1G APOSOR12783-5G
N-Methylhydroxylammoniumchlorid 97%
N-Methylhydroxylammoniumchlorid
Formel: CH₆ClNO
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00012597
CAS-Nummer: 4229-44-1
EINECS: 224-181-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge