4-[(Pyridin-2-yl)oxy]benzylamine hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
OR12891-250MG
APOSOR12891-250MGEA 213 EUR InStock
APOSOR12891-250MG
4-[(Pyridin-2-yl)oxy]benzylamine hydrochloride
4-[(Pyridin-2-yl)oxy]benzylamine hydrochloride
Formel: C₁₂H₁₂N₂O·ClH
MW: 236.697 g/mol
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD03840152
CAS-Nummer: 1171884-78-8
UN: 1759
ADR: 8 II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge