3-[(Pyrrolidin-3-yl)methyl]pyridine oxalate
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
OR12929-50MG
APOSOR12929-50MGEA 36.4 EUR InStock
APOSOR12929-50MG
3-[(Pyrrolidin-3-yl)methyl]pyridine oxalate
3-[(Pyrrolidin-3-yl)methyl]pyridine oxalate
Formel: C₁₀H₁₄N₂·C₂H₂O₄
MW: 252.266 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD04117738
CAS-Nummer: 1018827-46-7
UN: 2811
ADR: 6.1 III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge