{2-[(4-Chlorophenyl)sulphonyl]ethyl}amine hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR12933-100MG
APOSOR12933-100MGEA 65.4 EUR InStock
APOSOR12933-100MG
{2-[(4-Chlorophenyl)sulphonyl]ethyl}amine hydrochloride
{2-[(4-Chlorophenyl)sulphonyl]ethyl}amine hydrochloride
Formel: C₈H₁₁Cl₂NO₂S
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03840166
CAS-Nummer: 85052-88-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge