1,2,3-Thiadiazol-4-carbonsäure
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR1294-5G
APOSOR1294-5GEA 172 EUR InStock
APOSOR1294-5G
1,2,3-Thiadiazol-4-carbonsäure
1,2,3-Thiadiazole-4-carboxylic acid
Formel: C₃H₂N₂O₂S
Melting Pt: 227…228 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00052099
CAS-Nummer: 4100-13-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge