2-(4-Methylphenoxy)benzoic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR12947-100MG
APOSOR12947-100MGEA 50.9 EUR InStock
APOSOR12947-100MG
2-(4-Methylphenoxy)benzoic acid 95%
2-(4-Methylphenoxy)benzoic acid
Formel: C₁₄H₁₂O₃
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00439673
CAS-Nummer: 21905-69-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge