2-(2-Methoxyphenoxy)benzoic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR12948-250MG
APOSOR12948-250MGEA 209 EUR InStock
APOSOR12948-250MG
2-(2-Methoxyphenoxy)benzoic acid 97%
2-(2-Methoxyphenoxy)benzoic acid
Formel: C₁₄H₁₂O₄
MW: 244.243 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD02220804
CAS-Nummer: 21905-73-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge