1-(2-Amino-3-methylbut-1-yl)-1H-imidazole dihydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR12979-100MG
APOSOR12979-100MGEA 267 EUR InStock
APOSOR12979-100MG
1-(2-Amino-3-methylbut-1-yl)-1H-imidazole dihydrochloride
1-(2-Amino-3-methylbut-1-yl)-1H-imidazole dihydrochloride
Formel: C₈H₁₅N₃·2ClH
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD04117727
CAS-Nummer: 1172472-37-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge