2-(Aminomethyl)pyrimidine oxalate
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR12993-50MG
APOSOR12993-50MGEA 49.3 EUR InStock
APOSOR12993-50MG
2-(Aminomethyl)pyrimidine oxalate
2-(Aminomethyl)pyrimidine oxalate
Formel: C₅H₇N₃·C₂H₂O₄
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD04117723
CAS-Nummer: 866625-10-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge