3-(Hydroxymethyl)-5-methylisoxazol
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR1302-250MG
APOSOR1302-250MGEA 24.8 EUR InStock
APOSOR1302-250MG
3-(Hydroxymethyl)-5-methylisoxazol
3-(Hydroxymethyl)-5-methylisoxazole
Formel: C₅H₇NO₂
Siedepunkt: 78…80 °C/0,5mmHg
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00085129
CAS-Nummer: 35166-33-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge