Methylisonicotinate-N-oxide
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR13135-25G
APOSOR13135-25GEA 161 EUR InStock
APOSOR13135-25G
Methylisonicotinate-N-oxide
Methylisonicotinate-N-oxide
Formel: C₇H₇NO₃
MW: 153.14 g/mol
Melting Pt: 121…123 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00128856
CAS-Nummer: 3783-38-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge