Methyl-5-brom-2-benzo[b]thiophencarboxylat
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR13214-1G
APOSOR13214-1GEA 60.9 EUR InStock
APOSOR13214-1G
Methyl-5-brom-2-benzo[b]thiophencarboxylat
Methyl-5-brom-2-benzo[b]thiophencarboxylat
Formel: C₁₀H₇BrO₂S
Melting Pt: 110…111 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD05662034
CAS-Nummer: 7312-11-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge