2-Amino-2-cyanacetamid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
OR13271-500MG
APOSOR13271-500MGEA 21.9 EUR InStock
APOSOR13271-500MG
2-Amino-2-cyanacetamid 97%
2-Amino-2-cyanacetamid
Formel: C₃H₅N₃O
Melting Pt: 120…124 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00040532
CAS-Nummer: 6719-21-7
EINECS: 229-771-3
UN: 2928
ADR: 6.1+8,II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge