4-Hydroxy-3-nitrobenzeneboronic acid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR1330-1G
APOSOR1330-1GEA 174 EUR InStock
APOSOR1330-1G
4-Hydroxy-3-nitrobenzeneboronic acid 98%
4-Hydroxy-3-nitrobenzeneboronic acid
Formel: C₆H₆BNO₅
Melting Pt: 111…113 °C
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD06659843
CAS-Nummer: 850568-75-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge