4-Amino-3-phenylbutanoic acid hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR13459-1G
APOSOR13459-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR13459-1G
4-Amino-3-phenylbutanoic acid hydrochloride
4-Amino-3-phenylbutanoic acid hydrochloride
Formel: C₁₀H₁₃NO₂·ClH
Melting Pt: 194…201 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00075860
CAS-Nummer: 3060-41-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge