5-Oxo-1-(1-phenylethyl)pyrrolidine-3-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR13465-1G
APOSOR13465-1GEA 66.7 EUR InStock
APOSOR13465-1G
5-Oxo-1-(1-phenylethyl)pyrrolidine-3-carboxylic acid
5-Oxo-1-(1-phenylethyl)pyrrolidine-3-carboxylic acid
Formel: C₁₃H₁₅NO₃
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD02625781
CAS-Nummer: 96449-93-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge