1H-Imidazo[4,5-b]pyridine-2-thiol
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR13527-250MG
APOSOR13527-250MGEA 21.9 EUR InStock
APOSOR13527-250MG
1H-Imidazo[4,5-b]pyridine-2-thiol
1H-Imidazo[4,5-b]pyridine-2-thiol
Formel: C₆H₅N₃S
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00022663
CAS-Nummer: 29448-81-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge