Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Isonicotinsäure-N-oxid 98%

Lieferant: Apollo Scientific

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

OR13629-5G OR13629-25G OR13629-100G
APOSOR13629-5GEA 53.8 EUR InStock
APOSOR13629-5G APOSOR13629-25G APOSOR13629-100G
Isonicotinsäure-N-oxid 98%
Isonicotinsäure-N-oxid


Formel: C₆H₅NO₃
MW: 139.11 g/mol
Siedepunkt: 469/760 mm °C
Melting Pt: 270 °C
Dichte: 1.34
Flash-Pt: 237.4 °C
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00006209
CAS-Nummer: 13602-12-5
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge