6-Chlor-o-toluidin 97%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR13655-100G
APOSOR13655-100GEA 85.7 EUR InStock
APOSOR13655-100G
6-Chlor-o-toluidin 97%
6-Chlor-o-toluidin
Formel: C₇H₈ClN
Siedepunkt: 215 °C
Melting Pt: 44540 °C
Dichte: 1,152 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007679
CAS-Nummer: 87-63-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge