5-Phenyl-1,3,4-oxadiazole-2-thiol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR13743-25G
APOSOR13743-25GEA 68.3 EUR InStock
APOSOR13743-25G
5-Phenyl-1,3,4-oxadiazole-2-thiol 95%
5-Phenyl-1,3,4-oxadiazole-2-thiol
Formel: C₈H₆N₂OS
Melting Pt: 219…222 °C
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00030467
CAS-Nummer: 3004-42-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge