2-Amino-3-hydroxy-3-(4-methoxyphenyl)propanoic acid
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
OR13802-250MG
APOSOR13802-250MGEA 232 EUR InStock
APOSOR13802-250MG
2-Amino-3-hydroxy-3-(4-methoxyphenyl)propanoic acid
2-Amino-3-hydroxy-3-(4-methoxyphenyl)propanoic acid
Formel: C₁₀H₁₃NO₄
Melting Pt: 176 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09998363
CAS-Nummer: 50897-30-8
UN: 1759
ADR: 8,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge